Learn More
2-Bromoetilfosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309709 5 g 5 g
11319709 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21156.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5324-30-1 | C6H14BrO3P | 245.05 g/mol
It is employed as a reactant involved in radical coupling, synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites, click-chemistry, asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins, Negishi alkyl-aryl cross-coupling, and in synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactante implicado en el acoplamiento radical, en la síntesis de nanocompuestos organosolubles de fosfonato de circonio, en reacciones químicas click, en la epoxidación asimétrica de olefinas no funcionalizadas, en el acoplamiento cruzado de Negishi de alquilo-arilo, y en la síntesis de ácidos fosfónicos hidrolíticamente estables para su uso como adhesivos dentales.
Solubilidad
Soluble en agua (20 g/l, 25 °C).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5324-30-1
Fórmula molecular C6H14BrO3P
Peso molecular (g/mol) 245.05
Número MDL MFCD00000239
Clave InChI PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl 2-bromoethylphosphonate, phosphonic acid, 2-bromoethyl-, diethyl ester, 2-bromoethyl phosphonic acid diethyl ester, o,o-diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl bromoethylphosphonate, diethyl-2-bromoethyl-phosphonate, pinitsmlvxaasm-uhfffaoysa, diethyl-2-bromoethyl phosphonate
PubChem CID 79218
Nombre IUPAC 1-bromo-2-dietoxifosforiletano
SMILES CCOP(=O)(CCBr)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Densidad 1.275
Punto de ebullición 98°C to 100°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4605
Cantidad 5 g
Beilstein 1766077
Información de solubilidad Soluble in water(20g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.06
Porcentaje de pureza 97%