Learn More
2-Bromo-2-metilmalonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370114 25 g 25 g
11380114 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00575.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29263-94-3 | C8H13BrO4 | 253.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29263-94-3
Fórmula molecular C8H13BrO4
Peso molecular (g/mol) 253.09
Número MDL MFCD00009125
Clave InChI CSLQAXTUGPUBCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-bromo-2-methylmalonate, diethyl bromomethylmalonate, diethyl methylbromomalonate, 2-bromo-2-methylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromo-2-methylpropanedioate, 2-bromo-2-methylpropandioic acid diethyl ester, diethyl bromo methyl malonate, acmc-20al99, cslqaxtugpubcw-uhfffaoysa, diethyl-2-bromo-2-methyl-malonate
PubChem CID 94944
Nombre IUPAC 2-bromo-2-metilpropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C)(Br)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate
Densidad 1.323
Punto de ebullición 105°C to 106°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1779673
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1
Porcentaje de pureza 98%