Learn More
Clorhidrato de dietil 2-aminomalonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-Aminomalonate Hydrochloride |
| CAS | 13433-00-6 |
| Fórmula molecular | C7H14ClNO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Aminopropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester Hydrochloride, Aminopropanedioic Acid Diethyl Ester Hydrochloride, 2-Aminomalonic Acid Diethyl Ester Hydrochloride, Aminomalonic Acid Diethyl Ester Hydrochloride, Diethyl Aminomalonate Hydrochloride, Diethyl Aminopropanedioate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)C(N)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | dietil 2-aminopropanodioato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 211.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0611 |