Learn More
2-Amino-4-metiltiofeno-3,5-dicarboxilato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11459566
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Förpackningsstorlek
11459566 100 g 100 g
11439566 5 g 5 g
11449566 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11459566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19310.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4815-30-9
Fórmula molecular C11H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 257.30
Número MDL MFCD00005450
Clave InChI DGVXLHAJVRRLGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate, 2,4-diethyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate, diethyl 5-amino-3-methyl-thiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, 2,4-thiophenedicarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, diethyl ester, 2-amino-3,5-bis ethoxycarbonyl-4-methylthiophene, 5-amino-3-methyl-thiophene-2,4-dicarboxylic acid diethyl ester, 2-amino-4-methyl-3,5-bis ethoxycarbonyl thiophene, diethyl 5-amino-3-methyl-2,4-thiophene dicarboxylate
PubChem CID 78537
Nombre IUPAC dietil 5-amino-3-metiltiofeno-2,4-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C(=O)OCC)=C(N)S1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.3
Porcentaje de pureza 99%