Learn More
2-alil-2-fenilmalonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-allyl-2-phenylmalonate |
| CAS | 50790-26-6 |
| Fórmula molecular | C14 H18 F N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Diethyl 1-Phenyl-3-butene-1,1-dicarboxylate, Phenyl-2-propenyl-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18FNO2/c1-18-14(17)13(12-4-2-3-9-16-12)10-5-7-11(15)8-6-10/h5-8,12-13,16H,2-4,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fluorofenil)-2-piperidin-2-ilacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 251.297 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.132 |