Learn More
2-acetamidomalonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30385687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385687 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30385687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44313025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Acetamidomalonate
CAS 1068-90-2
Fórmula molecular C9 H15 N O5
Cantidad 25 g
Sinónimo Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, acetamido-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (acetylamino)-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)malonic acid diethyl ester, (Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-malonic acid diethyl ester, Acetamidomalonic acid diethyl ester, Diethyl (N-acetylamino)malonate, Diethyl (acetylamino)malonate, Diethyl 2-(acetamido)propanedioate, Diethyl 2-(acetylamino)propanedioate, Diethyl 2-acetamidomalonate, Diethyl 2-acetylaminomalonate, Diethyl acetamidomalonate, Diethyl α-(acetylamino)malonate, NSC 7645, 2-Acetamidomalonic acid-diethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
SMILES CCOC(=O)C(NC(=O)C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-acetamidopropanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 217.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.095