Learn More
2-acetamido-2-(2-formiletil) malonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-Acetamido-2-(2-formylethyl) Malonate |
| CAS | 53908-65-9 |
| Fórmula molecular | C26 H29 N2 S . I |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Acetylamino)-2-(3-oxopropyl)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Acetamido(2-formylethyl)-malonic Acid Diethyl Ester, (Acetylamino)(3-oxopropyl)-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H29N2S.HI/c1-3-4-5-10-19-28-24-15-8-9-16-25(24)29-26(28)17-11-12-21-18-20-27(2)23-14-7-6-13-22(21)23;/h6-9,11-18,20H,3-5,10,19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CCCCCCN1\C(=C\C=C\c2cc[n+](C)c3ccccc23)\Sc4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | (2Z)-3-hexil-2-[(E)-3-(1-metilquinolin-1-io-4-il)prop-2-enilideno]-1,3-benzotiazol;yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 528.491 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 528.11 |