Learn More
2-acetamido-2-[2-(4-octilfenil)etil]propanodioato de dietilo, Mikromol
Código de producto. 30461285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461285 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461285 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3554.010025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-acetamido-2-[2-(4-octilfenil)etil]propanodioato de dietilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-Acetamido-2-[2-(4-octylphenylethyl)malonate
CAS 162358-08-9
Nombres de analitos o componentes Diethyl 2-Acetamido-2-[2-(4-octylphenylethyl)malonate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H39 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, 1,3-diethyl ester, Propanedioic acid, (acetylamino)[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)[2-(4-octylphenyl)ethyl]propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-2-(2-(4-octylphenyl)ethyl)propanedioic acid diethyl ester, Diethyl 2-(acetamido)-2-(2-(4-octylphenyl)ethyl)propanedioate, Diethyl 2-[2-(4-n-octylphenyl)ethyl]-2-acetamidomalonate
Fórmula InChI InChI=1S/C25H39NO5/c1-5-8-9-10-11-12-13-21-14-16-22(17-15-21)18-19-25(26-20(4)27,23(28)30-6-2)24(29)31-7-3/h14-17H,5-13,18-19H2,1-4H3,(H,26,27)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCCCc1ccc(CCC(NC(=O)C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC)cc1
Nombre IUPAC 2-acetamido-2-[2-(4-octilfenil)etil]propanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 433.58
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.2828 g/mol