Learn More
2-acetamido-2-[2-(4-octilfenil)-2-oxo-etil]malonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-Acetamido-2-[2-(4-octylphenyl)-2-oxo-ethyl]malonate |
| CAS | 268557-49-9 |
| Fórmula molecular | C23 H36 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (Acetylamino)[2-(4-octylphenyl)-2-oxoethyl]propanedioic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O3/c1-5-21(25)26-20-9-8-17-16-7-6-15-12-19(24)14(2)13-23(15,4)18(16)10-11-22(17,20)3/h14-18,20H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17+,18+,20-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)[C@@H](C)C[C@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(2S,5R,8R,9R,10S,13S,14R,17S)-2,10,13-trimetil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 360.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.266 |