Learn More
2-((9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-il)malonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-((9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-yl)malonate |
| CAS | 72996-03-3 |
| Fórmula molecular | C25H44O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H44O4/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24(26)28-5-2)25(27)29-6-3/h10-11,13-14,23H,4-9,12,15-22H2,1-3H3/b11-10-,14-13- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienil]propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 408.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.324 |