Learn More
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo, Mikromol™
Descripción
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 21829-28-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. C (EP), Nitrendipine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)20-12(4)16(19(23)27-6-2)17(15)13-8-7-9-14(10-13)21(24)25/h7-10,17,20H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCC)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo |
| Mostrar más |