Learn More
(2,4-Diclorofenil)malonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481210 500 mg 500 miligramos
11491210 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26330.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111544-93-5 | C13H14Cl2O4 | 305.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111544-93-5
Fórmula molecular C13H14Cl2O4
Peso molecular (g/mol) 305.15
Número MDL MFCD00831103
Clave InChI FIGCCTUCURBNIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-2,4-dichlorophenyl malonate, diethyl 2,4-dichlorophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenylmalonate, 2-2,4-dichloro-phenyl-malonic acid diethyl ester, propanedioic acid,2-2,4-dichlorophenyl-,1,3-diethyl ester
PubChem CID 2736112
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenil)propanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.16
Porcentaje de pureza 95%