Learn More
2-(4-clorobutil)malonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-(4-Chlorobutyl)malonate |
| CAS | 18719-44-3 |
| Fórmula molecular | C11 H19 Cl O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)propanedioic Acid, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)malonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19ClO4/c1-3-15-10(13)9(7-5-6-8-12)11(14)16-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CCCCCl)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorobutil)propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 250.719 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.097 |