Learn More
Malonato de dietilo 2-[4-(2,2-dicarboetoxipropil)fenil]-2-metil-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-[4-(2,2-Dicarboethoxypropyl)phenyl]-2-methyl Malonate-d3 |
| CAS | 1346597-74-7 |
| Fórmula molecular | C23H29D3O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-[4-(2,2-Bis-ethoxycarbonyl-propyl)-phenyl]-2-methyl Malonic Acid Diethyl Ester-d3, [[4-[2-Ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1-methyl-2-oxoethyl]phenyl]methyl]methyl-propanedioic Acid Diethyl Ester-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O8/c1-7-28-18(24)22(5,19(25)29-8-2)15-16-11-13-17(14-12-16)23(6,20(26)30-9-3)21(27)31-10-4/h11-14H,7-10,15H2,1-6H3/i6D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)OCC)(C(=O)OCC)c1ccc(CC(C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-[[4-(1,1,1-trideuterio-3-etoxi-2-etoxicarbonil-3-oxopropan-2-il)fenil]metil]propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 439.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.2285 |