Learn More
2,2-Dietoxietilfosfonato de dietlo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499693 10 g 10 g
11409703 50 g 50 g
11419703 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12461.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7598-61-0 | C10H23O5P | 254.263 g/mol
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate is used reactant for synthesis of α,β-alkenal derivatives by two-carbon homologation, lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions, α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence, inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions and for Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-Dietoxietilfosfonato de dietilo se utiliza como reactante para la síntesis de derivados α,β-alquenales por homologación de dos carbonos, calix[4]arenos de rexorcinol fosfonilados en el borde inferior mediante reacciones de condensación, radicales de α-Fosfovinilo a través de una secuencia de captura radical, inhibidores de la transcriptasa inversa a través de cicloadiciones 1,3-dipolares y para reacciones de Friedel-Crafts.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y diclorometano. No es miscible o resulta difícil mezclarlo en agua.
Notas
Mantener el recipiente sellado herméticamente. Es higroscópico por naturaleza. Es sensible a la humedad. Almacenénese bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7598-61-0
Fórmula molecular C10H23O5P
Peso molecular (g/mol) 254.263
Número MDL MFCD00009236
Clave InChI LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate, diethyl 2,2-diethoxyethyl phosphonate, diethyl2,2-diethoxyethylphosphonate, 2,2-diethoxyethylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2,2-diethoxyethyl-, diethyl ester, 2,2-diethoxyethyl diethoxyphosphino-1-one, diethyl phosphonacetaldehyde diethyl acetal, diethylphosphonoacetaldehyde diethylacetal, 2-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-ethane
PubChem CID 82071
Nombre IUPAC 2-dietoxifosforil-1,1-dietoxietano
SMILES CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
Densidad 1.052
Punto de ebullición 101°C to 103°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4278
Cantidad 10 g
Beilstein 1785614
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in chloroform and dichloromethane. Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.26
Porcentaje de pureza 96%