Learn More
2,2-dietoxetilfosfonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate |
| CAS | 7598-61-0 |
| Fórmula molecular | C10 H23 O5 P |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-dietoxifosforil-1,1-dietoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 254.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1283 |