Learn More
2,2-dietoxetilfosfonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30376514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376514 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30376514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4442101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate
CAS 7598-61-0
Fórmula molecular C10 H23 O5 P
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
SMILES CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Nombre IUPAC 2-dietoxifosforil-1,1-dietoxietano
Peso molecular (g/mol) 254.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1283