Learn More
Dietilo 2,2-dialilmalonato, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10683413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10683413 10 g 10 g
10243662 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10683413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00826EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 3195-24-2
Fórmula molecular C13H20O4
Peso molecular (g/mol) 240.299
Número MDL MFCD00009126
Clave InChI LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
PubChem CID 76664
Nombre IUPAC dietil 2,2-bis(prop-2-enil)propanodioato
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2, 2-diallylmalonate
Densidad 0.9940g/mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico