Learn More
2-(2-Cianoetil)malonato de dietilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2- (2-cyanoethyl)malonate |
| Densidad | 1.079 |
| Punto de ebullición | 115°C to 117°C (2 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.436 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3276 |
| Beilstein | 1790237 |
| Sinónimo | diethyl 2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-cyanoethyl malonate, 1,3-diethyl 2-2-cyanoethyl propanedioate, diethyl2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-2-cyanoethyl-malonate, propanedioic acid, 2-cyanoethyl-, diethyl ester, 2-cyanoethylmalonic acid diethylester, diethyl 2-2-cyanoethyl propane-1,3-dioate, pubchem14162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.23 |
| Show More |