Learn More
2-(2-Cianoetil)malonato de dietilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424623 10 g 10 g
11314509 25 g 25 g
11434623 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11567.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17216-62-5 | C10H15NO4 | 213.233 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17216-62-5
Fórmula molecular C10H15NO4
Peso molecular (g/mol) 213.233
Número MDL MFCD00001966
Clave InChI YJJLOESDBPRZIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87005
Nombre IUPAC 2-(2-cianoetil)propanedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(CCC#N)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2- (2-cyanoethyl)malonate
Densidad 1.079
Punto de ebullición 115°C to 117°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Beilstein 1790237
Sinónimo diethyl 2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-cyanoethyl malonate, 1,3-diethyl 2-2-cyanoethyl propanedioate, diethyl2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-2-cyanoethyl-malonate, propanedioic acid, 2-cyanoethyl-, diethyl ester, 2-cyanoethylmalonic acid diethylester, diethyl 2-2-cyanoethyl propane-1,3-dioate, pubchem14162
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.23
Porcentaje de pureza ≥98%