Learn More
Dietil-2,2,2,2',2',2'-d6-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine-2,2,2,2',2',2'-D6 Hydrochloride |
| CAS | 1219805-68-1 |
| Fórmula molecular | C4 D6 H5 N . Cl H |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethan-2,2,2-d3-amine, N-(ethyl-2,2,2-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2,2,2-Trideuterio-N-(2,2,2-trideuterioethyl)ethanamine hydrochloride, Diethyl-d6-amine hydrochloride, Diethyl-2,2,2,2',2',2'-d6-amine hydrochloride, N-(Ethyl-2,2,2-d3)ethan-2,2,2-d3-amine hydrochloride, Diethylamine-2,2,2,2',2',2'-D6 hydrochloride, Diethylamine-2,2,2,2',2',2'-D6 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])CNCC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-(2,2,2-trideuterioetil)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 115.6348 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.1035 g/mol |
| Mostrar más |