Learn More
Dietil-2,2,2,2',2',2'-d6-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine 2,2,2,2',2',2'-d6 |
| CAS | 51045-01-3 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H5 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CNCC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-(2,2,2-trideuterioetil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 79.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.1268 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |