Learn More
2-(1-Ciano-3-metilbutil)propanodioato de dietilo, Mikromol™
Descripción
2-(1-Ciano-3-metilbutil)propanodioato de dietilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate |
| CAS | 186038-82-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propanedioic acid, 2-(1-cyano-3-methylbutyl)-, 1,3-diethyl ester, acid, (1-cyano-3-methylbutyl)-, diethyl ester (9CI), 2-Ethoxycarbonyl-3-cyano-5-methylhexanoic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO4/c1-5-17-12(15)11(13(16)18-6-2)10(8-14)7-9(3)4/h9-11H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C(CC(C)C)C#N)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(1-ciano-3-metil-butil)propanodioato de dietilo |
| Mostrar más |