Learn More
12-Mercaptododecilfosfonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496817 1 g 1 g
15406827 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33935.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1049677-30-6 | C16H35O3PS | 338.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1049677-30-6
Fórmula molecular C16H35O3PS
Peso molecular (g/mol) 338.49
Número MDL MFCD11046117
Clave InChI JAVFXEXYSKLPHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 12-mercaptododecylphosphonate, diethyl 12-sulfanyldodecylphosphonate, 12-mercaptododecylphosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 45158995
Nombre IUPAC 12-dietoxifosforildodecano-1-tiol
SMILES CCOP(=O)(CCCCCCCCCCCCS)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 12-mercaptododecylphosphonate
Fórmula lineal HS(CH2)12P(O)(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.4610-1.4650
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.49
Porcentaje de pureza 95%