Learn More
1-Tetradecilfosfonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479397 5 g 5 g
11489397 25 g 25 g
11499397 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21426.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5191-09-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5191-09-3
Número MDL MFCD00015597
Clave InChI CPWIYYOBPHXJIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 640154
ChEBI CHEBI:33068
SMILES CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1-tetradecylphosphonate
Punto de fusión 8°C
Densidad 0.922
Punto de ebullición 199°C to 201°C (3 mmHg)
Fórmula molecular C8H8N2
Fórmula lineal CH3(CH2)13P(O)(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.4445
Cantidad 5 g
Sinónimo 7-aminoindole, 7-amino-1h-indole, 1h-indol-7-ylamine, 7-indolamine, indole-7-ylamine, 7-indolylamine, 7-aminoindol, acmc-1ay6v, indol-7-yl amine, 7-aminoindole hplc
Nombre IUPAC 1H-indol-7-amina
Peso molecular (g/mol) 132.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.47
Porcentaje de pureza 98%