Learn More
Dietil 1-octilfosfonato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399425 100 g 100 g
11379425 5 g 5 g
11389425 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18588.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1068-07-1 | C12H27O3P | 250.319 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1068-07-1
Fórmula molecular C12H27O3P
Peso molecular (g/mol) 250.319
Número MDL MFCD00015659
Clave InChI MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl octylphosphonate, diethyl 1-octylphosphonate, phosphonic acid, octyl-, diethyl ester, acmc-1bsbo, octylphosphonic acid diethyl ester, diethyl 1-octylphosphonate, 98+%, octyl-phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-octyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-octyl-, diethyl ester
PubChem CID 70604
Nombre IUPAC 1-dietoxifosforiloctano
SMILES CCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1-octylphosphonate
Densidad 0.953
Punto de ebullición 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 100 g
Beilstein 1778018
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.32
Porcentaje de pureza ≥98%