Learn More
1-Naftilmetilfosfonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367375 50 g 50 g
11357375 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05286.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53575-08-9 | C15H19O3P | 278.288 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53575-08-9
Fórmula molecular C15H19O3P
Peso molecular (g/mol) 278.288
Número MDL MFCD00015769
Clave InChI AFNZPMQIKMSUTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 1-naphthylmethylphosphonate, 1-naphthylmethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethyl phosphonate, diethyl 1-naphthylmethyl phosphonate, phosphonic acid, 1-naphthalenylmethyl-, diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethylphosphonate, phosphonic acid, 1-naphthylmethyl-, diethyl ester, 1-diethoxyphosphorylmethyl naphthalene, acmc-1aoev
PubChem CID 101271
Nombre IUPAC 1-(dietoxifosforilmetil)naftaleno
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC2=CC=CC=C21)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1-naphthylmethylphosphonate
Punto de ebullición 205°C to 206°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 50 g
Beilstein 2943656
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.29
Porcentaje de pureza 95%