Learn More
1-metilbutilmalonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 1-Methylbutylmalonate |
| CAS | 117-47-5 |
| Fórmula molecular | C12H22O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(Methylbutyl)malonic Acid Diethyl Ester, Diethyl (1-Methylbutyl)malonate, NSC 10820, NSC 62700, (1-Methylbutyl)-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O4/c1-5-8-9(4)10(11(13)15-6-2)12(14)16-7-3/h9-10H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(C)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | dietil 2-pentán-2-ilpropanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 230.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1518 |