Learn More
Dietilo 1-decilfosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317856 5 g 5 g
11327856 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13038.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16165-68-7 | C14H31O3P | 278.373 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16165-68-7
Fórmula molecular C14H31O3P
Peso molecular (g/mol) 278.373
Número MDL MFCD00015593
Clave InChI HYQXIVAZQBYBAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 1-decylphosphonate, diethyl decylphosphonate, decylphosphonic acid diethyl ester, decyldiethoxyphosphino-1-one, acmc-20al9l, diethyl n-decanephosphonate, diethyl 1-decanephosphonate, diethyl 1-decyl phosphonate, decyl-phosphonic acid diethyl ester, n-decylphosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 2773697
Nombre IUPAC 1-dietoxifosforildecano
SMILES CCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1-decylphosphonate
Punto de ebullición 128°C to 130°C (0.2 mmHg)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 5 g
Beilstein 1784261
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.38
Porcentaje de pureza 97%