Learn More
Dietil 1-bencilpirrolidina-2,5-dicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10560922
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560922 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10242982 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Código de producto. 10560922
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM09423DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17740-40-8
Fórmula molecular C17H23NO4
Peso molecular (g/mol) 305.374
Número MDL MFCD00830964
Clave InChI LDUSEIANLSWKPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-benzyl-pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, diethyl meso-1-benzyl-2,5-pyrrolidinedicarboxylate, 1-benzyl-2,5-bis ethoxycarbonyl pyrrolidine, diethyl-1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, pubchem15289, diethyl1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, hcl, diethyl 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 286120
Nombre IUPAC dietil 1-bencilpirrolidina-2,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCC(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2, 5-dicarboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.37
Porcentaje de pureza 95%