Learn More
1,4-Dihidro-3,5-piridincarboxilato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453084 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10453084 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10453084 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399190010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1, 4-dihydro-3, 5-pyridinecarboxylate
CAS 1149-23-1
Punto de fusión 178.0°C to 183.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H19NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo diludine, diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, hantzsch ester, ethidine, etidin, diethone, hantzsch's dihydropyridine, diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, diludin, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester
Clave InChI LJXTYJXBORAIHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1)C(=O)OCC)C)C
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 253.3
PubChem CID 70849
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.3
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl 1,4-dihydro-3,5-pyridinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.