Learn More
1,4-Dihidro-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492266 1 g 1 g
15412276 250 mg 250 miligramos
15402276 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55752.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1149-23-1 | C13H19NO4 | 253.298 g/mol
Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate is a hydrogen source in conjugate reduction and organocatalytic reductive amination. It is used as a hydrogen source in organocatalytic reductive amination and conjugate reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dihidro-2,6-dimetil-3,5-piridinadicarboxilato de dietilo sirve de fuente de hidrógeno la reducción conjugada y en la aminación reductiva organocatalítica. Además, se usa como fuente de hidrógeno en la aminación reductiva organocatalítica y en la reducción conjugada.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Desecar a 4 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1149-23-1
Fórmula molecular C13H19NO4
Peso molecular (g/mol) 253.298
Número MDL MFCD00005951
Clave InChI LJXTYJXBORAIHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diludine, diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, hantzsch ester, ethidine, etidin, diethone, hantzsch's dihydropyridine, diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, diludin, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester
PubChem CID 70849
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1)C(=O)OCC)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Punto de fusión 178°C to 183°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.3
Porcentaje de pureza 98%