Learn More
Dietil 1,3-acetonadicarboxilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10309420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10309420 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10636301 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10309420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325630500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-50-0
Fórmula molecular C9H14O5
Peso molecular (g/mol) 202.21
Número MDL MFCD00009200
Clave InChI ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 66045
Nombre IUPAC dietil 3-oxopentanodioato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1120g/mL
Punto de ebullición 250.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4380 to 1.4420
Cantidad 50 mL
Beilstein 03, 791
Gravedad específica 1.112
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L in water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido