Learn More
1,1-ciclopropanodicarboxilato de dietilo, TRC
Código de producto. 30373291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373291 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30373291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44417510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 1559-02-0
Fórmula molecular C9H14O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid, 1,1-Diethyl Ester, 1,1-Bis(ethoxycarbonyl)cyclopropane, 1,1-Dicarbethoxycyclopropane, Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, Ethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, NSC 21376
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 186.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0892