Learn More
1,1-Ciclopropanodicarboxilato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10144130 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10144130 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10144130 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 164450250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1, 1-cyclopropanedicarboxylate
Nombre de nota 97%
CAS 1559-02-0
Color Incolora
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 94°C to 96°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H14O4
Fórmula lineal C3H4(CO2C2H5)2
Índice de refracción 1.4320 to 1.434
Número MDL MFCD00001283
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.05
Sinónimo diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
Clave InChI KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Nombre IUPAC ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 186.21
PubChem CID 73790
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido