Learn More
1,1-ciclobutanodicarboxilato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 1,1-Cyclobutanedicarboxylate |
| CAS | 3779-29-1 |
| Fórmula molecular | C10H16O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid 1,1-Diethyl Ester, NSC 9017 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-3-13-8(11)10(6-5-7-10)9(12)14-4-2/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | ciclobutano-1,1-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1049 |