Learn More
1,1-Ciclobutanodicarboxilato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11479657 10 g 10 g
11489657 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11479657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22140.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3779-29-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate is used as a pharmaceutical intermediate. Used as intermediate in the production of Carboplatin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1-ciclobutanodicarboxilato de dietilo se utiliza como intermediario farmacéutico. Se emplea como intermediario en la producción de carboplatino.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3779-29-1
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.23
Número MDL MFCD00019261
Clave InChI JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1,1-diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-diethyl ester, 1,1-dicarboethoxycyclobutane, ethyl 1-ethoxycarbonyl cyclobutanecarboxylate, acmc-1cmcx, diethyl1,1-cyclobutanedicarboxylate
PubChem CID 77410
Nombre IUPAC ciclobutano-1,1-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
Densidad 1.05
Punto de ebullición 96°C to 98°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 10 g
Beilstein 2050195
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 95%