Learn More
Dietil-1,1,1',1'-d4-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylamine-1,1,1',1'-D4 |
| CAS | 60455-40-5 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H7 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1-d2-amine, N-(ethyl-1,1-d2)- (9 CI), 1,1-Dideuterio-N-(1,1-dideuterioethyl)ethanamine, Diethyl-d4-amine, Diethyl-1,1,1',1'-d4-amine, N-(Ethyl-1,1-d2)ethan-1,1-d2-amine, Diethylamine-1,1,1',1'-D4, Diethylamine-1,1,1',1'-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)NC([2 H])([2 H])C |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-N-(1,1-dideuterioetil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 77.1615 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.1143 g/mol |
| Mostrar más |