Learn More
Dietoximetilvinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369055 100 g 100 g
11349055 5 g 5 g
11359055 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14224.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5507-44-8 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5507-44-8
Fórmula molecular C7H16O2Si
Peso molecular (g/mol) 160.288
Número MDL MFCD00009067
Clave InChI MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethoxy methyl vinyl silane, methylvinyldiethoxysilane, silane, ethenyldiethoxymethyl, vinylmethyldiethoxysilane, diethoxy methyl vinylsilane, silane, diethoxymethylvinyl, vinyldiethoxymethylsilane, vinylmethyldiathoxysilan, diethoxymethylvinyl silane, diethoxy-methyl-vinyl-silane
PubChem CID 79646
Nombre IUPAC etenil-dietoxi-metilsilano
SMILES CCO[Si](C)(C=C)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Nombre del producto químico o material Diethoxymethylvinylsilane
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Índice de refracción 1.4
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.858
Número UN UN1993
Beilstein 970124
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.29
Porcentaje de pureza 97%