Learn More
Dietoximetilvinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349055 5 g 5 g
11359055 25 g 25 g
11369055 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14224.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5507-44-8 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5507-44-8
Fórmula molecular C7H16O2Si
Peso molecular (g/mol) 160.288
Número MDL MFCD00009067
Clave InChI MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethoxy methyl vinyl silane, methylvinyldiethoxysilane, silane, ethenyldiethoxymethyl, vinylmethyldiethoxysilane, diethoxy methyl vinylsilane, silane, diethoxymethylvinyl, vinyldiethoxymethylsilane, vinylmethyldiathoxysilan, diethoxymethylvinyl silane, diethoxy-methyl-vinyl-silane
PubChem CID 79646
Nombre IUPAC etenil-dietoxi-metilsilano
SMILES CCO[Si](C)(C=C)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Nombre del producto químico o material Diethoxymethylvinylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 970124
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.29
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.4
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.858