Learn More
Dietoximetilsilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489422 50 g 50 g
11334509 5 g 5 g
11479422 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489422 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10153.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2031-62-1 | C5H13O2Si | 133.242 g/mol
Diethoxymethylsilane is used in the preparation of N,N'-methylsilanediyl-bis-phthalimide by reacting with phthalimide. It is used as a reagent in the selective reduction of carbonyl compounds, hydorosilylation of alkenes, tandem reductive aldol reaction and rhodium-catalyszed silylcarbocyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietoximetilsilano se utiliza en la preparación de N,N′-metilsilanodil-bis-ftalimida al reaccionar con la ftalimida. Se utiliza como reactivo en la reducción selectiva de compuestos carbonilos, la hidrosililación de alquenos, la reacción aldólica reductiva en tándem y la sililocarbociclización catalizada con rodio.
Solubilidad
Miscible con agua, 1,4-dioxano, tetrahidrofurano, acetonitrilo, diclorometano, cloroformo, dimetilsulfóxido, triamida hexametilfosfórica triamida y tolueno. Insoluble en éter dietílico y hexano.
Notas
Incompatiblecon agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2031-62-1
Fórmula molecular C5H13O2Si
Peso molecular (g/mol) 133.242
Número MDL MFCD00026749
Clave InChI GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl
PubChem CID 6327387
Nombre IUPAC dietoxi(metil)silicio
SMILES CCO[Si](C)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 94°C to 95°C
Nombre del producto químico o material Diethoxymethylsilane
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CH3SiH(OCH2CH3)2
Número UN UN1993
Beilstein 1733975
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Información de solubilidad Miscible with water,1,4-dioxane,tetrahydrofuran,acetonitrile,dichloromethane,chloroform,dimethyl sulfoxide,hexamethylphosphoric triamide and toluene. Insoluble in diethyl ether and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.25
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.376
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.84