Learn More
Dietoximetilfenilsilano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400098 10 g 10 g
11410098 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23684.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 775-56-4 | C11H18O2Si | 210.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 775-56-4
Fórmula molecular C11H18O2Si
Peso molecular (g/mol) 210.35
Número MDL MFCD00048541
Clave InChI MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylphenyldiethoxysilane, diethoxy methyl phenylsilane, diethoxy methyl phenyl silane, silane, diethoxymethylphenyl, benzene, diethoxymethylsilyl, pubchem10811, acmc-209pap, methyl-phenyl-diethoxysilane, diethoxy-methyl-phenyl-silane
PubChem CID 69891
Nombre IUPAC dietoxi-metil-fenilsilano
SMILES CCO[Si](C)(OCC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 117°C to 118°C (30mmHg)
Nombre del producto químico o material Diethoxymethylphenylsilane
Cantidad 10 g
Beilstein 2938396
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.35
Porcentaje de pureza ≥97%
Índice de refracción 1.4696
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.963