Learn More
Dietoximetano, 99 %, estab. con 100 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456356 100 mL 100 ml
11344509 25 mL 25 ml
11466356 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23134.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 462-95-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-95-3
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00009246
Clave InChI KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
Nombre IUPAC etoximetoxietano
SMILES CCOCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethoxymethane
Nombre de nota stab. with 100ppm BHT
Punto de fusión °C to 66°C
Densidad 0.831
Punto de ebullición 87°C to 88°C
Temperatura de inflamación -5°C (23°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Índice de refracción 1.374
Cantidad 100 mL
Número UN UN2373
Beilstein 1697253
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethoxymethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethoxymethane