Learn More
Dietoximetano, 99 %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10432451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10432451 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10023460 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10432451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296455000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 462-95-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-95-3 , 128-37-0
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00009246
Clave InChI KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
Nombre IUPAC etoximetoxietano
SMILES CCOCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethoxymethane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -66.5°C
Color Incolora
Densidad 0.8310g/mL
Punto de ebullición 87.5°C
Temperatura de inflamación −5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2OCH2OCH2CH3
Índice de refracción 1.3720 to 1.3740
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 0.831
Información de solubilidad Solubility in water: 4.2%. Other solubilities: miscible with ethanol, ethyl ether, very soluble in acetone, soluble in benzene, chloroform
Estabilizante 100ppm BHT max.
Viscosidad 0.405 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido