Learn More
Diethoxymethane, 99.7%, Honeywell™
Código de producto. 15665810 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 L
2.5 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15665810 2.5 L Glass bottle 500 ml
15655810 2 L Glass bottle 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15665810 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 538280500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Contains 50-150 ppm BHT as stabilizer, 99.7%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-95-3
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00009246
Clave InChI KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
Nombre IUPAC (ethoxymethoxy)ethane
SMILES CCOCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethoxymethane
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 0.831g/mL at 25°C
Punto de ebullición 255°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH2(OC2H5)2
Cantidad 2.5 L
Número UN UN2373
Beilstein 1697253
Densidad del vapor 3.6 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15g/mol
Presión de vapor 60mmHg (25°C)
Porcentaje de pureza 0.97