Learn More
Dietoxidifenilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475826 50 g 50 g
11465826 10 g 10 g
11485826 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22204.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2553-19-7 | C16H20O2Si | 272.42 g/mol
Reagent for preparation of diphenylsilylene derivatives of diols by exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2553-19-7
Fórmula molecular C16H20O2Si
Peso molecular (g/mol) 272.42
Número MDL MFCD00015126
Clave InChI ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyldiethoxysilane, silane, diethoxydiphenyl, diethoxy diphenyl silane, benzene, 1,1'-diethoxysilylene bis, acmc-1cmgu, diethoxy-di phenyl silane, diethoxydiphenylsilane, zznqqqwfkktosd-uhfffaoysa
PubChem CID 75705
Nombre IUPAC dietoxi(difenil)silano
SMILES CCO[Si](OCC)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 166°C to 168°C (15mmHg)
Nombre del producto químico o material Diethoxydiphenylsilane
Cantidad 50 g
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Índice de refracción 1.5255
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.033
Beilstein 2281302
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.42
Porcentaje de pureza 98%