Learn More
Dietoxidimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353656 50 g 50 g
11363656 250 g 250 g
11373656 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14725.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-62-6 | C6H16O2Si | 148.277 g/mol
Diethoxydimethylsilane is useful for blocking hydroxyl and amino groups in organic synthesis reactions. This silylating step allows subsequent reactions to be carried out which would be adversely affected by the presence of active hydrogen in the hydroxyl or amine groups. Following the reaction step, hydroxyl or amine groups blocked with diethoxydimethylsilane may be recovered by a hydrolysis procedure. It is also used for preparing hydrophobic and release materials as well as enhancing flow of powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietoxidimetilsilano es útil para bloquear grupos hidroxilos y aminos en reacciones de síntesis orgánica. Este paso de sililación permite que se lleven a cabo reacciones posteriores que se verían afectadas negativamente por la presencia de hidrógeno activo en los grupos hidroxilos o aminos. Tras el paso de reacción, los grupos hidroxilos o aminos bloqueados con dietoxidimetilsilano pueden recuperarse mediante un procedimiento de hidrólisis. También se utiliza para preparar materiales hidrófobos y de liberación, así como para mejorar el flujo de polvo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-62-6
Fórmula molecular C6H16O2Si
Peso molecular (g/mol) 148.277
Número MDL MFCD00009068
Clave InChI YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
PubChem CID 62322
Nombre IUPAC dietoxi(dimetil)silano
SMILES CCO[Si](C)(C)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 111°C to 113°C
Nombre del producto químico o material Diethoxydimethylsilane
Punto de fusión -70°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2380
Beilstein 1736110
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.28
Porcentaje de pureza 97%
Olor Mild
Índice de refracción 1.382
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.865