Learn More
Dietoxidimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741935 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10741935 100 mL 100 ml
10530332 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741935 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174631000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-62-6 | C6H16O2Si | 148.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-62-6
Número MDL MFCD00009068
Clave InChI YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
PubChem CID 62322
Nombre IUPAC dietoxi(dimetil)silano
SMILES CCO[Si](C)(C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethoxydimethylsilane
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -70.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 114.0°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H16O2Si
Fórmula lineal (CH3)2Si(OC2H5)2
Índice de refracción 1.3805 to 1.3825
Cantidad 100 mL
Fieser 13,76
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 148.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido