Learn More
Diethofenacarb, TRC
Código de producto. 30012148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012148 25 g 25 g
17954765 250 mg 250 miligramos
17970575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44190525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87130-20-9
Fórmula molecular C14 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 267.32
Sinónimo Carbamic acid, (3,4-diethoxyphenyl)-, 1-methylethyl ester (9CI), Diethofencarb, Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate, Isopropyl N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamate, Powmil, Powmyl, S 32165
Nombre IUPAC Propan-2-il N-(3,4-dietoxifenil)carbamato
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)OC(C)C)cc1OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethofencarb
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO4/c1-5-17-12-8-7-11(9-13(12)18-6-2)15-14(16)19-10(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1471
Porcentaje de pureza >95%