Learn More
Sulfóxido de dietazina, Mikromol™
Descripción
Sulfóxido de dietazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethazine Sulfoxide |
| CAS | 10078-16-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethazine Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N-Diethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]-, 5-oxide (6CI,7CI,8CI), Dinezine Sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2OS/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)22(21)18-12-8-6-10-16(18)20/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-2-(5-oxofenotiazin-10-il)etanamina |
| Mostrar más |